Drukuj
4-Hydroksyindol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Indol-4-ol, 4-Indolol, 4-Hydroxy-1H-indole, 1H-Indol-4-ol
OR10198-5G OR10198-1G OR10198-25G
APOSOR10198-5GEA 247 PLN
APOSOR10198-5G APOSOR10198-1G APOSOR10198-25G
4-Hydroksyindol
4-Hydroksyindol
Formuła: C₈H₇NO
Temp. Wrzenia: 150 °C/4mmHg
Temp. topnienia: 97…99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005667
Numer CAS: 2380-94-1