Drukuj
indol
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR10189-100G OR10189-25G OR10189-500G
APOSOR10189-100GEA 0 PLN
APOSOR10189-100G APOSOR10189-25G APOSOR10189-500G
indol
indol
Formuła: C₈H₇N
Temp. Wrzenia: 253…254 °C
Temp. topnienia: 52…54 °C
Gęstość: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 121 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005607
Numer CAS: 120-72-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-420-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III