Drukuj
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10185-25G OR10185-5G
APOSOR10185-25GEA 545 PLN
APOSOR10185-25G APOSOR10185-5G
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Formuła: C10H9NO2
MW: 175.19 g/mol
Temp. topnienia: 179…184 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005623
Numer CAS: 10601-19-1
Numer WE (dawny EINECS): 234-220-5