Drukuj
2-Methylindoline
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10176-100G OR10176-25G
APOSOR10176-100GEA 174 PLN
APOSOR10176-100G APOSOR10176-25G
2-Methylindoline
2-Methylindoline
Formuła: C₉H₁₁N
MW: 133.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 228…229 °C
Temp. topnienia: –51 °C
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005706
Numer CAS: 6872-06-6
Numer WE (dawny EINECS): 229-971-0