Drukuj
2,3,3-Trimethylindolenine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10172-100G OR10172-25G OR10172-500G
APOSOR10172-100GEA 298 PLN
APOSOR10172-100G APOSOR10172-25G APOSOR10172-500G
2,3,3-Trimethylindolenine
2,3,3-Trimethylindolenine
Formuła: C₁₁H₁₃N
Temp. Wrzenia: 228…229 °C/744mmHg
Gęstość: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005724
Numer CAS: 1640-39-7