Drukuj
2,4-Dichlorobenzenesulphonamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1017-1G OR1017-5G
APOSOR1017-1GEA 501 PLN
APOSOR1017-1G APOSOR1017-5G
2,4-Dichlorobenzenesulphonamide 97%
2,4-Dichlorobenzenesulphonamide
Formuła: C₆H₅Cl₂NO₂S
Temp. topnienia: 179…181 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094617
Numer CAS: 20532-15-4