Drukuj
Kwas 5-chloro-2-tiofenokarboksylowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid, 5-Chloro-2-thiophenecarboxylic acid
OR10153-25G OR10153-5G
APOSOR10153-25GEA 124 PLN
APOSOR10153-25G APOSOR10153-5G
Kwas 5-chloro-2-tiofenokarboksylowy
Kwas 5-chloro-2-tiofenokarboksylowy
Formuła: C₅H₃ClO₂S
MW: 162.6 g/mol
Temp. topnienia: 154…158 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041426
Numer CAS: 24065-33-6