Drukuj
2-Chloro-3-methylthiophene
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR10152-100G OR10152-25G OR10152-500G
APOSOR10152-100GEA 290 PLN
APOSOR10152-100G APOSOR10152-25G APOSOR10152-500G
2-Chloro-3-methylthiophene
2-Chloro-3-methylthiophene
Formuła: C₅H₅ClS
Temp. Wrzenia: 147…149 °C
Gęstość: 1,211 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 46 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00130083
Numer CAS: 14345-97-2
Jednostka: 1993
ADR: 3,III