Drukuj
Chlorek tiofeno-2-acetylu 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR10151-100G OR10151-25G
APOSOR10151-100GEA 194 PLN
APOSOR10151-100G APOSOR10151-25G
Chlorek tiofeno-2-acetylu 96%
Chlorek tiofeno-2-acetylu
Formuła: C₆H₅ClOS
Temp. Wrzenia: 130…135 °C/90mmHg
Gęstość: 1,303 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005456
Numer CAS: 39098-97-0
Numer WE (dawny EINECS): 254-290-0
Jednostka: 3265
ADR: 8,II