Drukuj
2-Amino-3,5-dibromobenzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1015-100G OR1015-25G
APOSOR1015-100GEA 1680 PLN
APOSOR1015-100G APOSOR1015-25G
2-Amino-3,5-dibromobenzonitrile
2-Amino-3,5-dibromobenzonitrile
Formuła: C₇H₄Br₂N₂
MW: 275.93 g/mol
Temp. topnienia: 160…163 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00179571
Numer CAS: 68385-95-5