Drukuj
Thiophene-2-ethylamine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR10144-100G OR10144-25G
APOSOR10144-100GEA 269 PLN
APOSOR10144-100G APOSOR10144-25G
Thiophene-2-ethylamine
Thiophene-2-ethylamine
Formuła: C₆H₉NS
Temp. Wrzenia: 201 °C
Gęstość: 1,087 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051495
Numer CAS: 30433-91-1
Numer WE (dawny EINECS): 250-196-9
Jednostka: 2735
ADR: 8,III