Drukuj
3-Tiofenometanol 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Thienylmethanol, Thiophen-3-ylmethanol, Thiophen-3-methanol
OR10141-1G OR10141-25G OR10141-5G
APOSOR10141-1GEA 110 PLN
APOSOR10141-1G APOSOR10141-25G APOSOR10141-5G
3-Tiofenometanol 98+%
3-Tiofenometanol
Formuła: C₅H₆OS
Temp. Wrzenia: 86…88 °C/10mmHg
Gęstość: 1,211 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014534
Numer CAS: 71637-34-8
Numer WE (dawny EINECS): 275-741-8