Drukuj
2-Chlorotiofen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Thienyl chloride
OR10138-100G OR10138-5G OR10138-25G
APOSOR10138-100GEA 377 PLN
APOSOR10138-100G APOSOR10138-5G APOSOR10138-25G
2-Chlorotiofen 98%
2-Chlorotiofen
Formuła: C₄H₃ClS
Temp. Wrzenia: 127…129 °C
Temp. topnienia: –72 °C
Gęstość: 1,286 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 23 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005421
Numer CAS: 96-43-5
Numer WE (dawny EINECS): 202-505-3
Jednostka: 1992
ADR: 3+6.1,III