Drukuj
3-Metylotiofen 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR10137-25G OR10137-100G OR10137-500G
APOSOR10137-25GEA 110 PLN
APOSOR10137-25G APOSOR10137-100G APOSOR10137-500G
3-Metylotiofen 99%
3-Metylotiofen
Formuła: C₅H₆S
Temp. Wrzenia: 115…117 °C
Temp. topnienia: –69 °C
Gęstość: 1,016 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005470
Numer CAS: 616-44-4
Numer WE (dawny EINECS): 210-482-6
Jednostka: 1993
ADR: 3,II