Drukuj
1,3-Dibromo-5,5-dimetylohydantoina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,3-Dibromo-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
OR10135-2.5KG OR10135-500G OR10135-100G
APOSOR10135-2.5KGEA 1210 PLN
APOSOR10135-2.5KG APOSOR10135-500G APOSOR10135-100G
1,3-Dibromo-5,5-dimetylohydantoina 98%
1,3-Dibromo-5,5-dimetylohydantoina
Formuła: C₅H₆Br₂N₂O₂
Temp. Zapłonu: 155 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003189
Numer CAS: 77-48-5
Numer WE (dawny EINECS): 201-030-9
Jednostka: 3087
ADR: 5.1+6.1,II