Drukuj
(±)-3-Amino-1,2-propanodiol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (±)-3-Amino-1,2-dihydroxy propane, 3-Amino-1,2-propanediol
OR10134-100G OR10134-25G OR10134-500G
APOSOR10134-100GEA 255 PLN
APOSOR10134-100G APOSOR10134-25G APOSOR10134-500G
(±)-3-Amino-1,2-propanodiol 98%
(±)-3-Amino-1,2-propanodiol
Formuła: C₃H₉NO₂
MW: 91.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 264…265 °C
Gęstość: 1.175 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008140
Numer CAS: 616-30-8
Numer WE (dawny EINECS): 210-475-8
Jednostka: 2735
ADR: 8 II