Drukuj
1,3-Dimetylo-2-imidazolidynon
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,3-Dimethylimidazolidin-2-one
OR10114-100G OR10114-500G OR10114-250G
APOSOR10114-100GEA 110 PLN
APOSOR10114-100G APOSOR10114-500G APOSOR10114-250G
1,3-Dimetylo-2-imidazolidynon
1,3-Dimetylo-2-imidazolidynon
Formuła: C₅H₁₀N₂O
MW: 114.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 224…226 °C
Temp. topnienia: 8 °C
Gęstość: 1.056 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003188
Numer CAS: 80-73-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-304-8
Klasyfikacja Merck : 13,03275