Drukuj
4-(4-Bromophenyl)pyrazole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1011-1G OR1011-25G OR1011-5G
APOSOR1011-1GEA 522 PLN
APOSOR1011-1G APOSOR1011-25G APOSOR1011-5G
4-(4-Bromophenyl)pyrazole 97%
4-(4-Bromophenyl)pyrazole
Formuła: C₉H₇BrN₂
Temp. topnienia: 208…211 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06800354
Numer CAS: 849021-16-5