Drukuj
Keton cyklopropylo metylowy
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR10100-100G OR10100-25G OR10100-500G
APOSOR10100-100GEA 327 PLN
APOSOR10100-100G APOSOR10100-25G APOSOR10100-500G
Keton cyklopropylo metylowy
Keton cyklopropylo metylowy
Formuła: C₅H₈O
Temp. Wrzenia: 113…114 °C
Temp. topnienia: < –70 °C
Gęstość: 0,898 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 16 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001297
Numer CAS: 765-43-5
Numer WE (dawny EINECS): 212-146-4
Jednostka: 1992
ADR: 3+6.1,II