Drukuj
Chlorocyklopentan
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR10099-100G OR10099-500G
APOSOR10099-100GEA 0 PLN
APOSOR10099-100G APOSOR10099-500G
Chlorocyklopentan
Chlorocyklopentan
Formuła: C₅H₉Cl
Temp. Wrzenia: 113…114 °C
Temp. topnienia: –94 °C
Gęstość: 1,005 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 16 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001360
Numer CAS: 930-28-9
Numer WE (dawny EINECS): 213-212-5
Jednostka: 1993
ADR: 3,II