Drukuj
5-Chloro-2-pentanon 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Chloropentan-2-one
OR10086-100G OR10086-25G OR10086-250G
APOSOR10086-100GEA 124 PLN
APOSOR10086-100G APOSOR10086-25G APOSOR10086-250G
5-Chloro-2-pentanon 97%
5-Chloro-2-pentanon
Formuła: C₅H₉ClO
MW: 120.58 g/mol
Temp. Wrzenia: 63…64 °C/12mmHg
Temp. topnienia: -48
Gęstość: 1.057 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 35 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001008
Numer CAS: 5891-21-4
Numer WE (dawny EINECS): 227-565-8
Jednostka: 1224
ADR: 3 III