Drukuj
3-Bromopropylobenzen 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-3-phenylpropane
OR10084-25G OR10084-1G OR10084-5G
APOSOR10084-25GEA 145 PLN
APOSOR10084-25G APOSOR10084-1G APOSOR10084-5G
3-Bromopropylobenzen 95%
3-Bromopropylobenzen
Formuła: BrH₂CCH₂CH₂(C₆H₅)
MW: 199.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 219…220 °C
Gęstość: 1.31 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000257
Numer CAS: 637-59-2
Numer WE (dawny EINECS): 211-294-7