Drukuj
Ethyl-7-bromoheptanoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 7-Bromoheptanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 7-bromoheptanoate
OR10083-100G OR10083-25G OR10083-5G
APOSOR10083-100GEA 1220 PLN
APOSOR10083-100G APOSOR10083-25G APOSOR10083-5G
Ethyl-7-bromoheptanoate
Ethyl-7-bromoheptanoate
Formuła: C₉H₁₇BrO₂
Temp. Wrzenia: 112 °C/5mmHg
Gęstość: 1,217 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00037103
Numer CAS: 29823-18-5
Numer WE (dawny EINECS): 249-883-6