Drukuj
5-Amino-1-pentanol 50% in aqueous solution
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-Amino-1-pentanol
OR10081-100G OR10081-25G
APOSOR10081-100GEA 749 PLN
APOSOR10081-100G APOSOR10081-25G
5-Amino-1-pentanol 50% in aqueous solution
5-Aminopentan-1-ol
Formuła: C₅H₁₃NO
MW: 103.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 122 °C/16mmHg
Temp. topnienia: 35…37 °C
Gęstość: 0.949 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008237
Numer CAS: 2508-29-4
Jednostka: 2735
ADR: 8 III