Drukuj
Pentyloamina
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR10079-100G OR10079-25G
APOSOR10079-100GEA 766 PLN
APOSOR10079-100G APOSOR10079-25G
Pentyloamina
Pentyloamina
Formuła: H₃C(CH₂)₃CH₂NH₂
Temp. Wrzenia: 103…105 °C
Temp. topnienia: –50 °C
Gęstość: 0,752 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 1 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008236
Numer CAS: 110-58-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-780-2
Jednostka: 1106
ADR: 3+8,II