Drukuj
Akrydyna
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10069-5G OR10069-10G OR10069-1G
APOSOR10069-5GEA 472 PLN
APOSOR10069-5G APOSOR10069-10G APOSOR10069-1G
Akrydyna
Akrydyna
Formuła: C₁₃H₉N
Temp. Wrzenia: 346 °C
Temp. topnienia: 107…110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005025
Numer CAS: 260-94-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-971-6
Jednostka: 2713
ADR: 6.1,III