Drukuj
δ-Walerolakton 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR10065-100G OR10065-1KG OR10065-500G
APOSOR10065-100GEA 110 PLN
APOSOR10065-100G APOSOR10065-1KG APOSOR10065-500G
δ-Walerolakton 99%
δ-Walerolakton
Material may contain up to 25% polymerised material which can be reverted to the product by distillation.
Formuła: C₅H₈O₂
Temp. Wrzenia: 58…60 °C/0,5mmHg
Temp. topnienia: –13 °C
Gęstość: 1,056 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 112 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006645
Numer CAS: 542-28-9
Numer WE (dawny EINECS): 208-807-1