Drukuj
jodek tetra-n-butyloamonowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10056-100G OR10056-25G
APOSOR10056-100GEA 124 PLN
APOSOR10056-100G APOSOR10056-25G
jodek tetra-n-butyloamonowy
jodek tetra-n-butyloamonowy
Formuła: C₁₆H₃₆IN
Temp. topnienia: 142…148 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011636
Numer CAS: 311-28-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-220-5