Drukuj
bromek tetrabutyloamonowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10054-100G OR10054-1KG OR10054-500G
APOSOR10054-100GEA 131 PLN
APOSOR10054-100G APOSOR10054-1KG APOSOR10054-500G
bromek tetrabutyloamonowy 98%
bromek tetrabutyloamonowy
Formuła: C₁₆H₃₆BrN
MW: 322.37 g/mol
Temp. topnienia: 101…106 °C
Gęstość: 1.15 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011633
Numer CAS: 1643-19-2
Numer WE (dawny EINECS): 216-699-2