Drukuj
Pyridazine-3-carboxylic acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1005-10G OR1005-1G OR1005-5G
APOSOR1005-10GEA 1530 PLN
APOSOR1005-10G APOSOR1005-1G APOSOR1005-5G
Pyridazine-3-carboxylic acid 96%
Pyridazine-3-carboxylic acid
Formuła: C₅H₄N₂O₂
Temp. topnienia: 190…195 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01646333
Numer CAS: 2164-61-6