Drukuj
L(+)-Winian dietylu
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (+)-Diethyl L-tartrate, (R,R)-(+)-Tartaric acid diethyl ester, (2R,3R)-(+)-Diethyl tartrate, Diethyl L-tartrate, L(+)-Tartaric acid diethyl ester, (2R,3R)-Diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, (R,R)-(+)-Diethyl tartrate
OR10049-100G OR10049-500G
APOSOR10049-100GEA 153 PLN
APOSOR10049-100G APOSOR10049-500G
L(+)-Winian dietylu
L(+)-Winian dietylu
Asymmetric synthesis catalyst; Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formuła: C₈H₁₄O₆
MW: 206.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 280 °C
Temp. topnienia: 17 °C
Gęstość: 1.204 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009143
Numer CAS: 87-91-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-783-3
Klasyfikacja Merck : 13,03886