Drukuj
2,4-Pentanodiol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10041-10G OR10041-50G OR10041-500G
APOSOR10041-10GEA 110 PLN
APOSOR10041-10G APOSOR10041-50G APOSOR10041-500G
2,4-Pentanodiol
2,4-Pentanodiol
Formuła: C₅H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 200…201 °C
Gęstość: 0,955 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004549
Numer CAS: 625-69-4
Numer WE (dawny EINECS): 210-907-5