Drukuj
5-Nonanon
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10037-250G OR10037-500G OR10037-100G
APOSOR10037-250GEA 749 PLN
APOSOR10037-250G APOSOR10037-500G APOSOR10037-100G
5-Nonanon
5-Nonanone
Formuła: C₉H₁₈O
Temp. Wrzenia: 186…187 °C
Temp. topnienia: –50 °C
Gęstość: 0,826 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 61 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009484
Numer CAS: 502-56-7
Numer WE (dawny EINECS): 207-946-5