Drukuj
Gwajakol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydroksyanizol, 2-Metoksyfenol
OR10036-1KG OR10036-5KG OR10036-500G
APOSOR10036-1KGEA 957 PLN
APOSOR10036-1KG APOSOR10036-5KG APOSOR10036-500G
Gwajakol 98%
Gwajakol
Formuła: C₇H₈O₂
Temp. Wrzenia: 204…206 °C
Temp. topnienia: 26…31 °C
Gęstość: 1,129 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002185
Numer CAS: 90-05-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-964-7