Drukuj
2-Metylocykloheksanol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Methylcyclohexan-1-ol
OR10028-1KG OR10028-500G
APOSOR10028-1KGEA 479 PLN
APOSOR10028-1KG APOSOR10028-500G
2-Metylocykloheksanol
2-Metylocykloheksanol
Formuła: C₇H₁₄O
Temp. Wrzenia: 163…167 °C
Temp. topnienia: –21 °C
Gęstość: 0,929 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001443
Numer CAS: 583-59-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-512-0
Jednostka: 2617
ADR: 3,III