Drukuj
Alkohol 3-metoksybenzylowy
Dostawca: Apollo Scientific
OR10022-100G OR10022-500G
APOSOR10022-100GEA 298 PLN
APOSOR10022-100G APOSOR10022-500G
Alkohol 3-metoksybenzylowy
Alkohol 3-metoksybenzylowy
Formuła: C₈H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 130…135 °C
Gęstość: 1,113 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004637
Numer CAS: 6971-51-3