Drukuj
4-Pirydon
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Hydroxypyridine, γ-Pyridone, 4-Pyridinol, Pyridin-4-ol, 1,4-Dihydro-4-Pyridinone
OR1002-25G OR1002-10G
APOSOR1002-25GEA 124 PLN
APOSOR1002-25G APOSOR1002-10G
4-Pirydon
4-Pirydon
Formuła: C₅H₅NO
MW: 95.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 230…235 °C/12mmHg
Temp. topnienia: 140…147 °C
Temp. Zapłonu: 221 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006419
Numer CAS: 626-64-2
Numer WE (dawny EINECS): 210-958-3