Drukuj
Chlorek izobutyrylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chlorek 2-metylopropionylu, Chlorek 2-metylopropanoilu
OR10005-100G OR10005-500G OR10005-25G
APOSOR10005-100GEA 218 PLN
APOSOR10005-100G APOSOR10005-500G APOSOR10005-25G
Chlorek izobutyrylu 98%
Chlorek izobutyrylu
Formuła: C₄H₇ClO
MW: 106.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 91…93 °C
Temp. topnienia: –90 °C
Gęstość: 1.017 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 8 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000717
Numer CAS: 79-30-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-194-1
Jednostka: 2395
ADR: 3+8 II