Drukuj
1-Metyloimidazol 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR10004-1L OR10004-2.5L
APOSOR10004-1LEA 363 PLN
APOSOR10004-1L APOSOR10004-2.5L
1-Metyloimidazol 99%
1-Metyloimidazol
Formuła: C₄H₆N₂
Temp. Wrzenia: 198 °C
Temp. topnienia: –6 °C
Gęstość: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005292
Numer CAS: 616-47-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-484-7
Jednostka: 2922
ADR: 8+6.1,II