Drukuj
chlorotrimetylosilan 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR10000-1L OR10000-250ML
APOSOR10000-1LEA 392 PLN
APOSOR10000-1L APOSOR10000-250ML
chlorotrimetylosilan 99%
chlorotrimetylosilan
Formuła: C₃H₉ClSi
Temp. Wrzenia: 56…58 °C
Temp. topnienia: ca …58 °C
Gęstość: 0,856 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –18 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000502
Numer CAS: 75-77-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-900-5
Jednostka: 1298
ADR: 3+8,II