Drukuj
2,4-Dichlorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,4-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR1000-100G OR1000-10G OR1000-25G
APOSOR1000-100GEA 609 PLN
APOSOR1000-100G APOSOR1000-10G APOSOR1000-25G
2,4-Dichlorobenzenesulphonyl chloride 98%
2,4-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₆H₃Cl₃O₂S
MW: 245.51 g/mol
Temp. topnienia: 50…58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052712
Numer CAS: 16271-33-3
Jednostka: 3261
ADR: 8 II