Drukuj
ɑ-Cyclohexylphenylacetic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0997-25G OR0997-5G
APOSOR0997-25GEA 1020 PLN
APOSOR0997-25G APOSOR0997-5G
ɑ-Cyclohexylphenylacetic acid 95%
alpha-Cyclohexylphenylacetic acid
Formuła: C₁₄H₁₈O₂
Temp. topnienia: 148…152 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001477
Numer CAS: 3894-09-5