Drukuj
1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
OR0993-100G OR0993-25G OR0993-5G
APOSOR0993-100GEA 158 PLN
APOSOR0993-100G APOSOR0993-25G APOSOR0993-5G
1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid 99%
1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid
Formuła: C₁₂H₁₄O₂
Temp. topnienia: 159…161 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001372
Numer CAS: 77-55-4