Drukuj
1-(2-Chloroethyl)-1H-hexahydroazepine hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(2-Chloroethyl)hexamethyleneimine Hydrochloride, 1-(2-Chloroethyl)azepane hydrochloride
OR0989-100G OR0989-25G OR0989-5G
APOSOR0989-100GEA 1050 PLN
APOSOR0989-100G APOSOR0989-25G APOSOR0989-5G
1-(2-Chloroethyl)-1H-hexahydroazepine hydrochloride 98%
1-(2-Chloroethyl)-1H-hexahydroazepine hydrochloride
Formuła: C₈H₁₆ClN
Temp. topnienia: 208…210 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012842
Numer CAS: 26487-67-2
Numer WE (dawny EINECS): 247-733-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III