Drukuj
Chlorek 2-chloroetyloamoniowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR0986-100G OR0986-25G
APOSOR0986-100GEA 189 PLN
APOSOR0986-100G APOSOR0986-25G
Chlorek 2-chloroetyloamoniowy 97%
Chlorek 2-chloroetyloamoniowy
Formuła: C₂H₇Cl₂N
Temp. topnienia: 140…150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012887
Numer CAS: 870-24-6