Drukuj
3-Chloro-1-propanol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Chloropropan-1-ol, 1-Chloro-3-hydroxypropane
OR0977-100G OR0977-25G OR0977-500G
APOSOR0977-100GEA 342 PLN
APOSOR0977-100G APOSOR0977-25G APOSOR0977-500G
3-Chloro-1-propanol
3-Chloro-1-propanol
Formuła: C₃H₇ClO
MW: 94.54 g/mol
Temp. Wrzenia: 160…162 °C
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 1.131 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002943
Numer CAS: 627-30-5
Numer WE (dawny EINECS): 210-992-9
Jednostka: 2849
ADR: 6.1 III