Drukuj
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0962-1G OR0962-5G
APOSOR0962-1GEA 0 PLN
APOSOR0962-1G APOSOR0962-5G
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
Formuła: C5H4O3
Temp. Wrzenia: 100…102 °C/5mmHg
Temp. topnienia: 59…61 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00126929
Numer CAS: 5617-74-3