Drukuj
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0957-1G OR0957-5G OR0957-10G
APOSOR0957-1GEA 131 PLN
APOSOR0957-1G APOSOR0957-5G APOSOR0957-10G
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine 97%
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine
Formuła: C₉H₁₈N₂
Temp. topnienia: 52…58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00038011
Numer CAS: 5004-07-9
Numer WE (dawny EINECS): 225-676-6