Drukuj
3-Piperazin-1-ylpropionic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(1-Piperazinyl)propionic acid, 3-(Piperazin-1-yl)propanoic acid
OR0947-1G OR0947-250MG OR0947-2G
APOSOR0947-1GEA 305 PLN
APOSOR0947-1G APOSOR0947-250MG APOSOR0947-2G
3-Piperazin-1-ylpropionic acid 98%
3-Piperazin-1-ylpropionic acid
Formuła: C₇H₁₄N₂O₂
Temp. topnienia: 199…201 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03161179
Numer CAS: 27245-31-4