Drukuj
Ethyl-4-(1-piperazinyl)benzoate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0944-100G OR0944-25G OR0944-5G
APOSOR0944-100GEA 2150 PLN
APOSOR0944-100G APOSOR0944-25G APOSOR0944-5G
Ethyl-4-(1-piperazinyl)benzoate 98%
Ethyl-4-(1-piperazinyl)benzoate
Formuła: C₁₃H₁₈N₂O₂
Temp. topnienia: 89…90 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04973340
Numer CAS: 80518-57-6